Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 3 x 10 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
matrix material
Related Categories
Általános leírás
SRM 2690_cert
SRM 2690_SDS
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Certified mass fraction values for major and minor constituent elements are traceable to NIST’s realization of the SI unit of the kilogram and expressed as a percentage.
- Reference mass fraction values are traceable to NIST’s realization of the SI unit of the kilogram and calculated as a mass fraction and expressed as a percentage.
- Information values for various constituent elements in coal fry ash are determined in accordance with ASTM Standard Test Method C311-85
Egyéb megjegyzések
Aluminum (Al), Calcium (Ca), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Phosphorus (P), Potassium (K), Silicon (Si), Sodium (Na), Sulfur (S), Titanium (Ti)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Barium (Ba), Beryllium (Be), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Cesium (Cs), Europium (Eu), Hafnium (Hf), Lead (Pb), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Nickel (Ni), Scandium (Sc), Selenium (Se), Strontium (Sr), Thorium (Th), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)