Merck
SMB00339
Sigma-Aldrich
(-)-Tetrahydropalmatine
≥98% (HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H25NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
355.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC1=CC=C2C(CN(CCC3=C4C=C(OC)C(OC)=C3)[C@@]4([H])C2)=C1OC
InChI
1S/C21H25NO4/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4/h5-6,10-11,17H,7-9,12H2,1-4H3/t17-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEQDJSLRWYMAQI-KRWDZBQOSA-N
Általános leírás
Tetrahydropalmatine is an tetrahydroprotoberberine isoquinoline alkaloid found primarily in the Corydalis genus.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tetrahydropalmatine is a potent muscle relaxant and has shown analgesic effects. Tetrahydropalmatine is known to help in the recovery of cocaine addiction, as it is an antagonist of dopamine (DA) D1 and D2 receptor.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Levo-tetrahydropalmatine inhibits cocaine's rewarding effects: experiments with self-administration and brain-stimulation reward in rats
Xi ZX, et al.
Neuropharmacology, 53(6) (2007)
Levo-tetrahydropalmatine attenuates cocaine self-administration and cocaine-induced reinstatement in rats
Mantsch JR, et al.
Psychopharmacology, 192(4) (2007)