Merck
PHL89237
Kaempferol 3-glucoside
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Kaempferol 3-β-D-glucopyranoside, 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-glucoside, 3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3-Glucosylkaempferol, Astragalin, Kaempferol 3-glucoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H20O11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
448.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-13-15(26)17(28)18(29)21(31-13)32-20-16(27)14-11(25)5-10(24)6-12(14)30-19(20)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,13,15,17-18,21-26,28-29H,7H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JPUKWEQWGBDDQB-QSOFNFLRSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Similar kaempferol glycosides reduce food intake and corresponding weight gain in Wistar rats.The glucoside was not tested.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: allium ginkgo glycyrrhiza humulus primula sambucus serenoa
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)