Merck
PHL82601
Morin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
2′,3,4′,5,7-Pentahydroxyflavone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H10O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
302.24
Colour Index szám:
75660
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
SMILES string
O=C1C(O)=C(C(C(O)=C2)=CC=C2O)OC3=CC(O)=CC(O)=C31
InChI
1S/C15H10O7/c16-6-1-2-8(9(18)3-6)15-14(21)13(20)12-10(19)4-7(17)5-11(12)22-15/h1-5,16-19,21H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)