Fontos dokumentumok
PHL89172
(+)-Catechin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(+)-Cyanidanol, D-Catechin
About This Item
Javasolt termékek
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFTAWBLQPZVEMU-DZGCQCFKSA-N
Alkalmazás
- Improving structural and functional properties of starch-catechin-based green nanofiber mats for active food packaging by electrospinning and crosslinking techniques: This study highlights the application of (+)-Catechin in the development of biodegradable food packaging materials, utilizing its antioxidant properties to enhance the shelf life and safety of food products (Lv et al., 2024).
- Effect of geographical origin on the chemical characteristics of Q. canariensis acorns: profiling fatty acids, tocopherols, and phenolic composition: Research on (+)-Catechin′s impact on the nutritional profile of acorns from various locations, providing valuable data for food science and agro-ecological studies (Fkiri et al., 2024).
- Discrimination and prediction of Qingzhuan tea storage year using quantitative chemical profile combined with multivariate analysis: This study utilizes (+)-Catechin to determine the age of Qingzhuan tea through advanced chemical profiling techniques, demonstrating its importance in the quality control and authentication of traditional teas (Li et al., 2024).
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)