Fontos dokumentumok
C0692
(−)-Catechin gallate
≥98% (HPLC), from green tea
Szinonimák:
(2S,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol 3-(3,4,5-trihydroxybenzoate)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
green tea
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@@H](Oc2c1)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,19,21,23-29H,8H2/t19-,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSHVYAFMTMFKBA-CTNGQTDRSA-N
Géninformáció
human ... BACE1(23621)
Általános leírás
Alkalmazás
- to examine the potency of catechins containing galloyl moiety in inhibiting the activity of human immunodeficiency virus-1 (HIV-1)integrase
- to analyze the anti-oxidant and anti-viral properties of Pseudopiptadenia contorta and the commercial quebracho extracts in a herpes simplex virus type 1 strain, resistant to acyclovir
- to study the effects of polyphenols on the biochemistry of human spermatozoa and the associated limitations of their use in gamete preservation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.