Fontos dokumentumok
C1788
(±)-Catechin hydrate
Szinonimák:
trans-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol, trans-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥96% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to light brown
mp
200 °C (decomposes on heating)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6.H2O/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-5,13,15-20H,6H2;1H2/t13-,15+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFUMQWOJBVNKLR-NQQJLSKUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its modulatory effect on drug resistance in human ovarian cancer cells
- to construct the standard curve of total flavonoid content
- to study its effects on the physiological parameters of Solanum lycopersicum
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3