Fontos dokumentumok
MBAS1000
Supelco
Surfactant (MBAS) 1000 mg/L Calibration Standard
certified reference material
Szinonimák:
concentration should be included
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
gyártó/kereskedő neve
RTC MBAS1000-100
koncentráció
in H2O
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Surfactant Biodegradation
Swisher RD.
Science, 68-70 (1986)