1.50649
Purospher® STAR RP-18 endcapped (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC Column
Szinonimák:
Purospher® STAR RP-18 endcapped (2µm) Hibar® HR 150-2.1
About This Item
Javasolt termékek
product name
Purospher® STAR RP-18 endcapped (2 µm), L × I.D. 150 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC column
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Purospher®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
17% Carbon loading
parameter
1000 bar pressure
65 °C max. temp.
technika/technikák
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
oszlop H × belső átmérő
15 cm × 2.1 mm
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 bonding phase
részecskeméret
2 μm
pórusméret
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
elválasztástechnika
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
Analízis megjegyzés
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 170000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): 8.5 - 11.5
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Cikkek
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.