Fontos dokumentumok
G005676
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase: [A] 10mM TFA in water; [B] 10 mM TFA in acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    4-Hydroxybenzoic acid
    Acetylsalicylic acid
    Benzoic acid, meets USP testing specifications
    Salicylic acid, puriss. p.a., ≥99.0% (T)
    Ethyl 4-hydroxybenzoate, ReagentPlus®, 99%
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)