Javasolt termékek
grade
analytical standard
gőzsűrűség
4.21 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 132 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
1061 °F
kiszerelés
ampule of 1000 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
sűrűség
1.32 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?