G005635
HPLC Analysis of 13 Aldehyde/Ketone DNPH Derivatives on Ascentis® Express C18
application for air monitoring, application for HPLC
About This Item
Javasolt termékek
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53827-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (40:60 v/v, A:B)
flow rate: 2 mL/min
pressure: 4685 psi (323 bar)
detector: UV, 360 nm
injection: 10 μL
sample: carb Method 1004 DNPH Mix 2 (47651-U) dilute 3:2 with water
alkalmasság
application for HPLC
application for air monitoring
alkalmazás(ok)
air monitoring
industrial hygiene
Jogi információk
Analit
Standard
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)