Fontos dokumentumok
442597
Formaldehyde-2,4-DNPH
analytical standard
Szinonimák:
Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
153-156 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(NN=C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N4O4/c1-8-9-6-3-2-5(10(12)13)4-7(6)11(14)15/h2-4,9H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UEQLSLWCHGLSML-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?