Fontos dokumentumok
442529
Crotonaldehyde-2,4-DNPH
analytical standard
Szinonimák:
Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
192-195 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C\C=C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFUVNGJSSAEZHW-PDGXAJGZSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?