Merck
442639
Supelco
Methacrolein-2,4-DNPH
analytical standard
Szinonimák:
Methacrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=C(CH3)CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
250.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
grade
analytical standard
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(=C)\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-7(2)6-11-12-9-4-3-8(13(15)16)5-10(9)14(17)18/h3-6,12H,1H2,2H3/b11-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TUBWWZMXYOKKNG-IZZDOVSWSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)