Merck
442834
Supelco
Valeraldehyde-2,4-DNPH
analytical standard
Szinonimák:
Valeraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
grade
analytical standard
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
103-105 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H14N4O4/c1-2-3-4-7-12-13-10-6-5-9(14(16)17)8-11(10)15(18)19/h5-8,13H,2-4H2,1H3/b12-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XGVOZGLOQUHZBZ-KPKJPENVSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Denise Biagini et al.
Talanta, 216, 120979-120979 (2020-05-28)
Biomarkers of oxidative stress are generally measured in blood and its derivatives. However, the invasiveness of blood collection makes the monitoring of such chemicals during exercise not feasible. Saliva analysis is an interesting approach in sport medicine because the collection