Merck
442436
Supelco
Acetone-2,4-DNPH
analytical standard
Szinonimák:
Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=NNHC6H3(NO2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.20
Beilstein:
960878
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
grade
analytical standard
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 50 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
126-128 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C\C(C)=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGIXYAIGWMAGIB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Acetone-2,4-DNPH can be obtained as an oxidation product of the reaction of alpha-pinene and hydroxyl radicals, which is determined using gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC) coupled with mass spectrometry (MS).
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Identification of the oxidation products of the reaction between ?-pinene and hydroxyl radicals by gas and high-performance liquid chromatography with mass spectrometric detection
Bergh DVV, et al.
Journal of Chromatography A, 896, 135-148 (2000)