Fontos dokumentumok
338303
Chloroethane solution
2.0 M in tert-butyl methyl ether, anhydrous
Szinonimák:
Ethyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.22 (vs air)
gőznyomás
20.03 psi ( 55 °C)
5.98 psi ( 20 °C)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
966 °F
koncentráció
2.0 M in tert-butyl methyl ether
szennyeződések
<0.005% water
sűrűség
0.775 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
alkyl halide
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Green solvent in biomaterial extraction: Research highlights the use of Chloroethane as an effective solvent for extracting lignin-containing nanocellulose fibrils from date palm waste, emphasizing its potential in enhancing the sustainability of biomaterial processing (Raza et al., 2024).
Kiszerelés
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
javasolt
szeptum bemeneti adapter
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-29.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-34 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?