Merck
CRM09163
Supelco
Pyrithiobac
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
2-Chloro-6-[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)thio]benzoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H11ClN2O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
326.76
Beilstein:
10501383
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(OC)nc(Sc2cccc(Cl)c2C(O)=O)n1
InChI
1S/C13H11ClN2O4S/c1-19-9-6-10(20-2)16-13(15-9)21-8-5-3-4-7(14)11(8)12(17)18/h3-6H,1-2H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QEGVVEOAVNHRAA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Alkalmazás
Environmental
Pyrithiobac is a post-emergence herbicide to control broad-leaved weeds in cotton an other crops. It has a high aqueous solubility, is semi-volatile and, based on its chemical properties, it is very mobile and has high potential to leach to groundwater. As of Reg. (EC) No 1107/2009 pyrithiobac sodium is not approved for use as plant protection product in the European Union (EU). A default maximum residue levels (MRL) of 0.01 mg/kg has been set according to Art 18(1)(b) Reg 396/2005. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)