Merck
34190
Supelco
Clethodim
PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers
Szinonimák:
2-{(E)-1-[(E)-3-Chloroallyloxyimino]propyl}-5-[2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H26ClNO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
359.91
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tárolási körülmény
under inert gas (argon)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCSC(C)CC1CC(O)=C(C(=O)C1)\C(CC)=N\OC\C=C\Cl
InChI
1S/C17H26ClNO3S/c1-4-14(19-22-8-6-7-18)17-15(20)10-13(11-16(17)21)9-12(3)23-5-2/h6-7,12-13,20H,4-5,8-11H2,1-3H3/b7-6+,19-14+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SILSDTWXNBZOGF-KUZBFYBWSA-N
Általános leírás
Clethodim is a cyclohexanedione herbicide, which inhibits the activity of acetyl-coenzyme A carboxylase. It is widely used to control annual and perennial grass weeds of broad leaved crops, vegetables, vines and trees.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Diversity of acetyl-coenzyme A carboxylase mutations in resistant Lolium populations: evaluation using clethodim
Yu Q, et al.
Plant Physiology, 145, 547-558 (2007)
Study of clethodim degradation and by-product formation in chlorinated water by HPLC
Sandin-Espana.P, et al.
Chromatographia, 62 (2005)
The effect of ractopamine 34198hydrochloride (Paylean?) on lean carcass yields and pork quality characteristics of heavy pigs fed normal and amino acid fortified diets
Carr.N.S, et al.
Meat Science, 81, 533-539 (2009)