Fontos dokumentumok
BP417
2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
(1S,2S)-(+)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, L-(+)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
chloramphenicol
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
mp
163-166 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CO)[C@@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCYJXSUPZMNXEN-IUCAKERBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)