Fontos dokumentumok
471674
(1S,2S)-(+)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
99%
Szinonimák:
L-(+)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]23/D +31°, c = 1 in 6 M HCl
mp
163-166 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
nitro
SMILES string
N[C@@H](CO)[C@@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCYJXSUPZMNXEN-IUCAKERBSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?