Fontos dokumentumok
C1425000
Chloramphenicol sodium succinate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Chloramphenicol succinate sodium salt, Chloramphenicol α-succinate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
chloramphenicol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Na].O[C@@H]([C@@H](COC(=O)CCC(O)=O)NC(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C15H16Cl2N2O8.Na.H/c16-14(17)15(24)18-10(7-27-12(22)6-5-11(20)21)13(23)8-1-3-9(4-2-8)19(25)26;;/h1-4,10,13-14,23H,5-7H2,(H,18,24)(H,20,21);;/t10-,13-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJOAHMNSYANTPN-OWVUFADGSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)