Merck
94056
Supelco
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
analytical standard
About This Item
Lineáris képlet:
C6H3[C(CH3)3]3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
246.43
Beilstein:
1909579
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
crystals
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
bp
121-122 °C/12 mmHg (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H30/c1-16(2,3)13-10-14(17(4,5)6)12-15(11-13)18(7,8)9/h10-12H,1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUFMBISUSZUUCB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
The 1,3,5-Tri-tert-butylbenzene may find the following uses:
  • The qualitative study of pyrolytic product vapor of Helianthus annuus stems using pyrolysis–gas chromatography-mass spectrometry (Py-GC/MS)
  • Gas-phase synthesis and Fourier-transform ion cyclotron resonance (FT/ICR) mass spectrometric characterization of sandwich complexes of Sc+, Y+, and lanthanide ions with 1,3,5 -tri-tert-butylbenzene
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)