822858
TSKgel® SuperSW mAb HTP (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 2 cm × 3 mm, diol phase
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
TSKgel® SuperSW mAb HTP Guard Column, phase diol, L × I.D. 2 cm × 3 mm, 4 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L20
suitable for USP L59
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh SuperSW mAb HTP Guard Column, 22858
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.5 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
2 cm × 3 mm
matrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
diol phase
részecskeméret
4 μm
pórusméret
250 Å pore size
működési pH
2.5-7.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Fizikai forma
Jogi információk
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)