Méret kiválasztása
53 500,00 Ft
53 500,00 Ft
Várhatóan ma szállítjukrészletek
Erről a tételről
Ugrás ide:
form
liquid
mol wt
10-203 kDa
packaging
pkg of 500 μL
manufacturer/tradename
Millipore MPSTD4
storage temp.
−20°C
Kapcsolódó kategóriák
1 of 4
Ez a tétel | MPSTD2 | MPSTD3 | SDS7B2 |
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| mol wt 10-203 kDa | mol wt - | mol wt 10-200 kDa | mol wt 26,600-180,000 Da |
| packaging pkg of 500 μL | packaging - | packaging pkg of 500 μL | packaging - |
| manufacturer/tradename Millipore MPSTD4 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Application
- Immunoblotting (Western)
- Western Blotting
General description
Storage Buffer: 62.5 mM Tris-H3PO4 (pH 7.5 at 25 °C), 1 mM EDTA, 2% SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3, 33% glycerol. Load 2.5 to 10 μl per lane.
- Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Other Notes
Legal Information
Tárolási osztály
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Cikkek
Frissítse fel gélöntési munkafolyamatát a 3 perc alatt használható SDS-PAGE gélekkel. Fedezze fel a gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb gélöntési módszereket.
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Protokollok
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Egyszerűsítse az SDS-PAGE gél előkészítését előre kevert oldatainkkal és protokolljainkkal a fehérjék precíz elválasztása érdekében.
Kapcsolódó tartalom
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.