821456
TSKgel® ODS-100V (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Szinonimák:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
TSKgel® ODS-100V HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel hardware
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh ODS-100V, 21456
a címkézés mértéke
15% Carbon, endcapped with bifunctional dialkylsilane
parameter
0-100% organic solvent
1.0 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
210 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
450 m2/g
matrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
működési pH
2.0-7.5
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Fizikai forma
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)