Fontos dokumentumok
807167
TSKgel® CM-2SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, carboxymethyl phase
Szinonimák:
TSKgel® CM-SW Columns
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® CM-2SW HPLC Column, phase carboxymethyl, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
termékcsalád
TSKgel®
Jellemzők
counter ion Na+
gyártó/kereskedő neve
Tosoh CM-2SW, 07167
parameter
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
matrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
carboxymethyl phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
125 Å
működési pH
2.0-7.5
elválasztástechnika
cation exchange
Általános leírás
TSKgel CM-2SW columns are packed with 5 micron, high efficiency, spherical silica beads which are surface modified with a weak cation exchanger. They are used for the separation and analysis of small proteins, peptides, and other biologically active molecules. They have a smaller pore size than the TSKgel CM-3SW columns.
Alkalmazás
TSKgel® CM-2SW HPLC column may be used as a cation exchange column in the purification of ghrelin from goldfish intestine using reversed phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC).
Fizikai forma
Shipped in methanol.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Purification and properties of ghrelin from the intestine of the goldfish, Carassius auratus.
Miura T, et al.
Peptides, 30(4), 758-765 (2009)