Fontos dokumentumok
819018
Holder for 3.2 mm I.D. TSKgel® HPLC Guard Cartridges
pkg of 1 ea
Szinonimák:
TSKgel® Holder
About This Item
UNSPSC kód:
41115716
eCl@ss:
32110501
product name
Holder for 3.2 mm I.D. TSKgel® Guard Cartridges, pkg of 1 ea
material
stainless steel
termékcsalád
TSKgel®
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 19018
technika/technikák
HPLC: suitable
Egyéb megjegyzések
Note: Replaces part number 814100.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)