Z742362
2MAG FABdrive strong magnetic stirrer for up to 1,000 L
for use with external FABcontrol control unit
Szinonimák:
high volume stirrer, induction plate, induction stirrer, laboratory stirrer, magnetic stir plate, magnetic stirrer
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
stainless steel
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
2mag 50101
Paraméterek
-10-50 °C temp. limit (at 95% humidity)
80-990 rpm speed
Sz × Mé × Ma
180 mm × 180 mm × 75 mm
Lemezméret × Sz × H
× 180 mm × 180 mm
keverő térfogat
1-1000 mL , per stirring position
súly
9.0 kg
Általános leírás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)