Z742342
2MAG cuvetteMIXdrive 1 miniaturized magnetic stirrer
for use with external control unit
Szinonimák:
induction multi-position stirrer, magnetic induction stir plate, magnetic wear-free stirrer, multi-position stirrer
About This Item
Javasolt termékek
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
48 V
material
housing (polyurethane)
plate (Polyurethane)
Jellemzők
positions 1
10 W Stirring Power
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
2mag 40400
parameter
≤50 °C temp. limit (in water)
-10-50 °C temp. limit (in air)
Sz × Mé × Ma
13 mm × 13 mm × 6 mm
Lemezméret × Sz × H
× 12 mm × 12 mm
keverő térfogat
1-25 mL , per stirring position
súly
0.1 kg
Általános leírás
1 stirring position, 100 percent maintenance-free and wear-free by inductive 2mag-Magnetic-Drive concept for reliable
mixing of solutions, jerk-free stirring even at low speeds.
Fully encapsulated and hermetically sealed polyurethane
housing, IP68, water-, dust- and germproof.
Tulajdonságok és előnyök
clean and maximum resistance, submersible in water- or
oil baths, suitable for the use in CO2-incubators and ovens.
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)