813066
TSKgel® Boronate-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, m-aminophenyl boronate phase
Szinonimák:
TSKgel® Boronate-5PW HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
TSKgel® Boronate-5PW HPLC Column, phase m-aminophenyl boronate, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
material
PEEK
termékcsalád
TSKgel®
analit kémiai osztály(ok)
proteins
gyártó/kereskedő neve
Tosoh Boronate-5PW, 13066
parameter
≤20% organic solvent
≤3 M salt concentration
1.2 mL/min flow rate
30 bar max. pressure
≥ 0 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
7.5 cm × 7.5 mm
matrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
m-aminophenyl boronate phase
részecskeméret
10 μm
pórusméret
1000 Å
működési pH
2-9
kapacitás
40 μmol/mL adsorption capacity (sorbitol)
kompatibilitás
mode of use affinity HPLC
elválasztástechnika
affinity
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Coupling of m-aminophenyl boronate to TSKgel 5PW polymeric support results in a ligand capable of forming a tetrahedral boronate anion under alkaline pH conditions. This anionic structure can bind with 1,2 cis-diol groups such as those found in carbohydrates, carbohydrate containing compounds and catecholamines. Interaction between the boronate anion and the 1,2 cis-diol groups is enhanced in the presence of Mg2+ ions and is inhibited by amine-containing buffers. Adsorption onto the TSKgel Boronate-5PW matrix takes place in basic buffers such as HEPES and morpholine while desorption takes place in carbohydrate or amine-containing mobile phase like sorbitol or Tris.
Applications include: nucleic acids, catecholamines, nucleosides and nucleotides.
Jogi információk
előtétoszlop
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)