Fontos dokumentumok
823513
Supelco
TSKgel® FcR-IIIA-NPR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, Glycoprotein phase
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
H × belső átmérő:
7.5 cm × 4.6 mm
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
Glycoprotein phase
Mátrix:
polymethacrylate
Terméknév
TSKgel® FcR-IIIA-NPR HPLC Column, PEEK, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
ligand
(modified recombinant FcyRIIIA)
material
PEEK
termékcsalád
TSKgel®
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
7.5 cm × 4.6 mm
Mátrix
polymethacrylate
mátrix aktív csoport
Glycoprotein phase
részecskeméret
5 μm
Üzemi pH tartomány
4.0-8.0
elválasztástechnika
affinity
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Fast assessment of antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) and glycoform pattern of a therapeutic antibody rituximab by FcγRIIIa affinity chromatography.