Fontos dokumentumok
807637
TSKgel® ODS-120T (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Szinonimák:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® ODS-120T HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh ODS-120T, 07637
a címkézés mértéke
22% Carbon, multilayer, encapped
parameter
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
külső felület
200 m2/g
matrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
150 Å pore diameter
működési pH
2.0-7.5
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
TSKgel ODS-120T columns use a 150Å pore size silica base support. The silica′s exclusion limit of 10,000 Da makes them a good choice for the reversed phase chromatography of peptides, small proteins, and small molecular weight compounds in organic and environmental samples. The columns are endcapped with trimethyl silane groups to improve the peak shape of negatively charged analytes. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel ODS-120T has 120Å nominal pore size.
Fizikai forma
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)