Fontos dokumentumok
814451
TSKgel® Boronate-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 8 mm, m-aminophenyl boronate phase
Szinonimák:
TSKgel® Boronate-5PW HPLC Guardgel Kit
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
product name
TSKgel® Boronate-5PW HPLC Guardgel Kit, phase m-aminophenyl boronate, L × I.D. 1 cm × 8 mm, 20 μm particle size, glass
material
glass
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 14451
parameter
≤20% organic solvent
≤3 M salt concentration
>0 °C temperature
technika/technikák
LPLC: suitable
H × belső átmérő
1 cm × 8 mm
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
mátrix aktív csoport
m-aminophenyl boronate phase
részecskeméret
20 μm
működési pH
2-9
kapacitás
40 μmol/mL, resin adsorption capacity (sorbitol)
elválasztástechnika
affinity
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Each TSKgel Guardgel Kit contains:
5 mL packing material, specified in the product description, in an appropriate slurry solvent.
Guardgel Kits to protect glass columns also include:
  • column holder
  • glass column, 10 mm L x 13 mm OD x 8 mm ID
  • 2 external endfittings
  • 2 caps with M6 threads
  • packing adaptor.
Simple instructions to pack the guard column are included in the shipment.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)