817202
TSKgel® ODS-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Szinonimák:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
TSKgel® ODS-80Ts HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh ODS-80Ts, 17202
a címkézés mértéke
15% Carbon, monolayer, endcapped
parameter
1.2 mL/min flow rate
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
425 m2/g
Mátrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å pore diameter
működési pH
2.0-7.5
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Alkalmazás
- Tea catechins and quercetin conjugates in blood plasma by high-performance liquid chromatography (HPLC) coupled to electrochemical detection (ECD).
- Active pharmaceutical ingredients (APIs) as well as their impurities in eye drop solution samples by HPLC with photodiode array (PDA) detector.
- Drug substances by LC equipped with ultraviolet-visible (UV-Vis) detector.
Fizikai forma
Jogi információk
előtét patron
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)