Fontos dokumentumok
50294-U
Ascentis® Express 90 Å HILIC (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ascentis® Express HILIC, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L3
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
90 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
Mátrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
silica phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
90 Å pore size
működési pH
1-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Általános leírás
Column Characteristics
The Fused-Core particle has a surface area of ~ 100 m2/g and an average pore size of 90Å. The Fused-Core particles are 30% to 50% heavier than commercially available totally porous particles due to the density of the solid cores. Therefore, the effective surface area per column is similar to columns packed with totally porous particles having surface areas in the 160-200 m2/g range.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)