Fontos dokumentumok
817201
TSKgel® ODS-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Szinonimák:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
Terméknév
TSKgel® ODS-80Ts HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Anyagok
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh ODS-80Ts, 17201
a címkézés mértéke
15% Carbon, monolayer, endcapped
Paraméterek
1.2 mL/min flow rate
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
külső felület
425 m2/g
Mátrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å pore diameter
működési pH
2.0-7.5
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
TSKgel ODS-80Ts is a general purpose column for low MW pharmaceuticals, bases, nucleosides and nucleotides. Common applications include purity checks and peptide mapping. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel ODS-80Ts has 80Å nominal pore size. The pore size of the base silica is 100Å.
Fizikai forma
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)