813071
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, carbamoyl phase
Szinonimák:
TSKgel® Amide-80, 25 cm x 4.6 mm ID, 5 μm
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
TSKgel® Amide-80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L68
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 13071
parameter
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
150 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
450 m2/g
Mátrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
carbamoyl phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
működési pH
2.0-7.5
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
Általános leírás
Fizikai forma
Jogi információk
előtét patron
előtétoszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)