Fontos dokumentumok
8.51035
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms)
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms), Fmoc-15-amino-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H33NO8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
487.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
Terméknév
Fmoc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms), Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥97.5% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forma
oil
reakcióalkalmasság
reaction type: Pegylations
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(CCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C26H33NO8/c28-25(29)9-11-31-13-15-33-17-18-34-16-14-32-12-10-27-26(30)35-19-24-22-7-3-1-5-20(22)21-6-2-4-8-23(21)24/h1-8,24H,9-19H2,(H,27,30)(H,28,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUHRPLKTAAVHCZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
16-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
Alkalmazás
Fmoc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms) Novabiochem®. CAS 557756-85-1, molar mass 487.55 g/mol.
Kapcsolódás
Replaces: 01-63-0199
Analízis megjegyzés
Colour (visual): colorless to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (LC-MS): 486.2 - 488.2
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2