Fontos dokumentumok
80023451
TSKgel® UP-SW Direct Connect (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, diol phase
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
product name
TSKgel® UP-SW Direct Connect Guard Column for P/N 80023448/9, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L20
suitable for USP L59
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 0023451
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
10-30% temp. range
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
2 cm × 4.6 mm
matrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
diol phase
részecskeméret
2 μm
pórusméret
250 Å
működési pH
2.5-7.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Egyéb megjegyzések
Related Catagories: Analytical/Chromatography, HPLC, HPLC & FPLC Columns for Biopolymer Separations, TSKgel Gel Filtration Columns for Proteins and Other Biopolymers, TSKgel Gel Filtration Columns to Analyze Purity and Aggregates, TSKgel Size Exclusion Columns
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)