Fontos dokumentumok
72631
Supelco
Nickel Standard for ICP-MS
TraceCERT®, 1 mg/L Ni in nitric acid (nominal concentration)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
1 mg/L Ni in nitric acid (nominal concentration)
technika/technikák
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
single component solution
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Analízis megjegyzés
1 mg/L Ni in 2% nitric acid, prepared with high purity Nickel metal and HNO3
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1