Merck
78991
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
spherical, 70-200 mesh
Szinonimák:
Silica gel
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
Terméknév
Silica gel spherical, 75-200 μm particle size
grade
high-purity grade
Minőségi szint
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
250-350 m2/g
veszteség
~5% loss on drying
Mátrix
Silica
mátrix aktív csoport
silica
részecskeméret
75-200 μm
pórusméret
0.7-0.9 cm3/g pore volume
110 Å pore size
pH
~7 (5% in H2O, suspension)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
High purity grade silica gel offers the lowest moisture content, tightest particle size distribution, minimal impurities and greatest lot-to-lot consistency which results in greater reproducibility of the separation process. It is useful for all types of low pressure, medium pressure, and flash column chromatography. It can be applied to the clean-up and purification of a wide range of synthetic and natural compounds. A spherical particle shape results in more homogenous packing characteristics, providing sharper peak adsorption and elution curve.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)