Fontos dokumentumok
67963
Supelco
N-Nitrosomethylphenylamine
analytical standard
Szinonimák:
N-Nitrosomethylphenylamine (NMPA), N-Methyl-N-nitrosoaniline, N-Methyl-N-nitrosobenzenamine, N-Methyl-N-phenylnitrosamine, NMPA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H8N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.15
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99%
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
InChI
1S/C7H8N2O/c1-9(8-10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MAXCWSIJKVASQC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)