Fontos dokumentumok
67694
Supelco
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid
analytical standard
Szinonimák:
4-(Methylnitrosoamino)butanoic acid, N-Methyl-N-(3-carboxypropyl)nitrosamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H10N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99%
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)