Fontos dokumentumok
67661
Supelco
N-Nitrosoethylisopropylamine
analytical standard
Szinonimák:
N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, EIPNA, NEIPA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H12N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.05
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99%
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(N=O)(C(C)C)CC
InChI
1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGGZTNNNXAUZLB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
150.6 °F - (calculated)
Lobbanási pont (C)
65.9 °C - (calculated)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)