Fontos dokumentumok
67681
Supelco
N-Nitrosodiisopropylamine
analytical standard
Szinonimák:
N-Isopropyl-N-nitrosoisopropylamine, DIPNA, NDIP
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99%
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(N=O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUIKJTGFPFLMFP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)