PHR3609
N-Nitrosoethylisopropylamine (NEIPA / NIPEA)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, EIPNA, NEIPA
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1466685
form
methanol solution
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 mL
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
InChI
1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGGZTNNNXAUZLB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Solvent
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
150.6 °F - (calculated)
Lobbanási pont (C)
65.9 °C - (calculated)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover the efficient separation six nitrosamine impurities with high reproducibility and precise detection to ensure accurate analysis for regulatory compliance.
Related Content
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.