Fontos dokumentumok
64840-U
Supelco
Thimble
cellulose, size 25 mm × 80 mm
Szinonimák:
CELLULOSE THIMBLE 25 X 80,PK25
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
NB.21
material
cellulose
kiszerelés
pkg of 25
méret
25 mm × 80 mm
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
High-purity cellulose, approximately 1.5mm wall thickness, or high-quality borosilicate glass, 40-60μm porous disk.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)