Fontos dokumentumok
SYNS431015
Synthware microscale solvent reflux still
joint: ST/NS 14/20, capacity 25 mL, bulb capacity 15 mL
Szinonimák:
Synthware S431015, solvent still head
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
gyártó/kereskedő neve
S431015
labda kapacitás
15 mL
kapacitás
25 mL
Általános leírás
Synthware microscale solvent reflux still has a collection bulb (15 mL) and it features a side syringe port with a cap and septum for the removal of solvent. It includes a 2 mm PTFE stopcock and 14/20 joints. Complete, without a two-neck flask.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)